Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Receiver Plates
Til brug med (applikation):
Centrifugation and Vacuum Use
Gravity Flow, Centrifugation, Vacuum Use
Inkluderer:
Filter Frits
Hydrophilised Filter Frits
Samlet volumen (metrisk) Well:
10 μL
35 μL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Beskrivelse
- 96-well plates
- For centrifugation and vacuum
- 35 μm filter frits
Tekniske data
Tekniske data
| Antal Wells | 96 |
| Samlet volumen (metrisk) Well | 35 μL |
| Til brug med (applikation) | Gravity Flow, Centrifugation, Vacuum Use |
| Inkluderer | Hydrophilised Filter Frits |