Få mere at vide
3M™ E-A-R™ Ørepropper med bånd
Artikelnummer. 11723383 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Produkttype:
Ørepropper med bånd
Erstatningsørespidser
Pakningsstørrelse:
20 par
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
11723383 Ørepropper med bånd Pakke med 10
11719315 Erstatningsørespidser 20 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11723383 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100089592
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    852.00 DKK
    461.51 DKK / Pakke med 10
    Spare 390.49 DKK
    45% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Design hjælper med at opretholde et konstant tryk, på et behageligt niveau, uanset hovedstørrelse. 3M E-A-R Øreprop med bånd– 26dB.
  • Giv reduceret tryk og en behagelig tætning
  • Designet til at passe bag-hovedet eller under-hagen med minimal kontakt med tøj
  • Fleksibelt bånddesign hjælper med at opretholde et konstant tryk, på et behageligt niveau, uanset hovedstørrelse
  • Stilfuldt båndet høreværn
  • Innovativt fleksibelt bånd for optimal pasform og overlegen komfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Orange, blå
Mængde 10/Pk.
Noise Reduction Rating (NRR) 26 dB
Produkttype Ørepropper med bånd
Materiale Polyurethan