Få mere at vide
3M™ E-A-R™ Ørepropper med bånd
Design hjælper med at opretholde et konstant tryk, på et behageligt niveau, uanset hovedstørrelse. 3M E-A-R Øreprop med bånd– 26dB.
Brand:  3M™ 7100100262
256.10 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11719315
  • 482.00 DKK / 20 par
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 08-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Giv reduceret tryk og en behagelig tætning
  • Designet til at passe bag-hovedet eller under-hagen med minimal kontakt med tøj
  • Fleksibelt bånddesign hjælper med at opretholde et konstant tryk, på et behageligt niveau, uanset hovedstørrelse
  • Stilfuldt båndet høreværn
  • Innovativt fleksibelt bånd for optimal pasform og overlegen komfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Orange, blå
26 dB
Polyurethan
20/Pk.
Erstatningsørespidser
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
3M™ E-A-R™ Ørepropper med bånd > Udskiftningstips