Få mere at vide
Novex™ Rec Protein A
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Beskrivelse
Dette rekombinante protein A fra Staphylococcus aureus Cowan I blev udtrykt i Bacillus. Genet er blevet ændret til at trunkere protein A ved carboxylterminalen. Dette påvirker ikke bindingsegenskaberne.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Store at 2°C to 8°C |
| Forsendelsestilstand | Wet Ice |
| Etiket eller farvestof | Unconjugated |
| Type | Protein A |
| Mængde | 5 mg |