Få mere at vide
Invitrogen™ Rec Protein A-HRP
Artikelnummer. 10581665
Skift visning
Mængde:
3 mg
Pakningsstørrelse:
3mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10581665 3 mg 3mg
1 options
Artikelnummer. 10581665 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 101123
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-01-2027
Rec Protein A-HRP
Dette rekombinante protein A er oprenset fra cytosol af en E. coli-stamme, der udtrykker generne, der koder for Staphylococcus aureus protein A. Denne version er konjugeret med højt oprenset peberrodsperoxidase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konjugeret HRP
Mængde 3 mg
Form Løsning
Protein undertype Protein A
Indhold og opbevaring 2-8 °C. Må ikke fryses.
Forsendelsestilstand Våd is
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rec Protein A-HRP
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methylisothiazol -3(2H)-one,2-methylisothiazol-3(2H)-o ne