Få mere at vide
VELP Scientifica REC 7 Digital keramisk varmeplade
Shop alle Velp produkter
Topplademateriale:
Keramisk
Beskrivelse
De REC 7 Digital er udstyret med en 7 tommer keramisk topplade, der sikrer en stor temperaturhomogenitet og optimal varmeoverførsel over hele overfladen.
- Designet til at garantere brugervenlighed og fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier
- Digitalt display til præcise temperaturindstillinger op til 550° C
- En varm overflade-advarselsmeddelelse vises, når temperaturen overstiger 50° C, selv når den er inaktiv
- Accepterer kolber på op til 15 L volumen
- Præcis termoregulering af mediet med Pt100/Pt1000 sonde (± 1° C) og VTF Digital termoregulator (± 0,5° C)
- Designet til den længste levetid
Tekniske data
Tekniske data
| Topplademateriale | Keramisk |
| Størrelse | 7 x 7 tommer. |
| Temperatur (metrisk) | Omgivelsestemperatur til 550 °C |
| Stiktype | EU/Storbritannien |
| Form | Firkant |
| Spænding | 230 V |
| Type | Varmeplade |