Få mere at vide
VELP Scientifica REC 10 Digital keramisk kogeplade
Artikelnummer. 30067452 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Topplademateriale:
Keramisk
Artikelnummer. Topplademateriale
30067452 Keramisk
1 options
Artikelnummer. 30067452 Leverandør VELP Scientifica Leverandørnr. F20700693
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6195.00 DKK
    4892.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 1302.13 DKK
    21% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-12-2026
En digital varmeplade med en 10-tommer kvadratisk keramisk plade giver høj korrosionsbestandighed, præcis temperaturkontrol og forbedrede sikkerhedsfunktioner. Det er den ideelle løsning til laboratorier, der kræver en stor arbejdsflade.
  • REC 10 Digital giver en 10 tommer rummelig plade til krævende varmeopgaver, hvilket sikrer stor temperaturhomogenitet og optimal varmeoverførsel
  • Designet til at garantere brugervenlighed og fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier
  • Digitalt display til præcise temperaturindstillinger op til 550 °C
  • En 'Hot Surface' advarselsmeddelelse vises, når temperaturen overstiger 50 C, selv når °den er inaktiv
  • Accepterer kolber på op til 25 L volumen
  • Præcis termoregulering af mediet med Pt100/Pt1000 sonde (± 1 °C) og VTF Digital termoregulator (± 0,5 °C)
  • Designet til den længste levetid og garanteret med 3 års garanti med online produktregistrering
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk
Størrelse 10 x 10 tommer.
Temperatur (metrisk) Omgivelsestemperatur til 550 °C
Inkluderer Kun kogeplade
Stiktype EU/Storbritannien
Maks. Beholderstørrelse 5 L
Maks. Prøvebelastning 5 L
Form Firkant
Spænding 230 V
Type Varmeplade