Få mere at vide
Reboxetinmesilat, Mikromol™
Artikelnummer. 18090400
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18090400 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18090400 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1613.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Reboxetinmesilat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Reboxetine Mesilate
CAS 98769-84-7
Analyt- eller komponentnavne Reboxetine Mesilate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C19 H23 N O3 . C H4 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Reboxetine Mesilate, Morpholine, 2-[(R)-(2-ethoxyphenoxy)phenylmethyl]-, (2R)-rel-, methanesulfonate (9CI), Davedax, Edronax, FCE 20124, PNU 155905E, PNU 155950E, Reboxetine mesilate, Reboxetine mesylate, Morpholine, 2-[(R)-(2-ethoxyphenoxy)phenylmethyl]-, (2R)-rel-, methanesulfonate (1:1), Morpholine, 2-[(2-ethoxyphenoxy)phenylmethyl]-, (R*,R*)-(+/-)-, methanesulfonate, (+/-) Reboxetine mesylate
InChI formel InChI=1S/C19H23NO3.CH4O3S/c1-2-21-16-10-6-7-11-17(16)23-19(15-8-4-3-5-9-15)18-14-20-12-13-22-18;1-5(2,3)4/h3-11,18-20H,2,12-14H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t18-,19-;/m1./s1
SMIL CCOc1ccccc1O[C@@H]([C@H]2CNCCO2)c3ccccc3.CS(=O)(=O)O
IUPAC navn (2R)-2-[(R)-(2-ethoxyphenoxy)-phenylmethyl]morfolin; metanesulfonsyre
Molekylvægt (g/mol) 409.5
Mængde 50 mg
Formel vægt 409,1559 g/mol