Få mere at vide
Reboxetin Mesilat, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Reboxetine Mesilate |
| CAS | 98769-84-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Reboxetine Mesilate |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C19 H23 N O3 . C H4 O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Reboxetine Mesilate, Morpholine, 2-[(R)-(2-ethoxyphenoxy)phenylmethyl]-, (2R)-rel-, methanesulfonate (9CI), Davedax, Edronax, FCE 20124, PNU 155905E, PNU 155950E, Reboxetine mesilate, Reboxetine mesylate, Morpholine, 2-[(R)-(2-ethoxyphenoxy)phenylmethyl]-, (2R)-rel-, methanesulfonate (1:1), Morpholine, 2-[(2-ethoxyphenoxy)phenylmethyl]-, (R*,R*)-(+/-)-, methanesulfonate, (+/-) Reboxetine mesylate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23NO3.CH4O3S/c1-2-21-16-10-6-7-11-17(16)23-19(15-8-4-3-5-9-15)18-14-20-12-13-22-18;1-5(2,3)4/h3-11,18-20H,2,12-14H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t18-,19-;/m1./s1 |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | CCOc1ccccc1O[C@@H]([C@H]2CNCCO2)c3ccccc3.CS(=O)(=O)O |
| Vis mere |