Få mere at vide
Reboxetine-d5 Mesylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Reboxetine mesylate-D5 |
| CAS | 1285918-53-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C20H22D5NO6S |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | rel-(2R)-2-[(R)-[2-(Ethoxy-d5)phenoxy]phenylmethyl]morpholine methanesulfonate, Reboxetine-d5 mesylate, Reboxetine-D5 (O-ethyl-D5) mesilate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23NO3.CH4O3S/c1-2-21-16-10-6-7-11-17(16)23-19(15-8-4-3-5-9-15)18-14-20-12-13-22-18;1-5(2,3)4/h3-11,18-20H,2,12-14H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t18-,19-;/m1./s1/i1D3,2D2; |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1ccccc1O[C@@H]([C@H]2CNCCO2)c3ccccc3.CS(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | methanesulfonic acid;(2R)-2-[(R)-[2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)phenoxy]-phenylmethyl]morpholine |
| Molekylvægt (g/mol) | 414.53 |
| Vis mere |