missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Rebamipide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rebamipide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H15ClN2O4/c20-13-7-5-11(6-8-13)18(24)22-16(19(25)26)9-12-10-17(23)21-15-4-2-1-3-14(12)15/h1-8,10,16H,9H2,(H,21,23)(H,22,24)(H,25,26) |
| Formel vægt | 370.072 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?