Få mere at vide
Rebamipide, MedChemExpress
Beskrivelse
Rebamipide (OPC12759) is a mucoprotective agent. Rebamipide induces COX-2 expression, increases PGE2 levels, and enhances gastric mucosal defense in a COX-2-dependent manner.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rebamipide |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 90098-04-7 |
| Farve | White |
| Mængde | 1 g |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H15ClN2O4 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | OPC12759 Proamipide |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (134.85 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Vis mere |