missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Rebamipide-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rebamipide-d4 |
| CAS | 1219409-06-9 |
| Molekylær formel | C19H11D4ClN2O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | α-[(4-Chlorobenzoyl-d4)-amino]-1,2-dihydro-2-oxo-4-quinolinepropanoic Acid, OPC-12759-d4, Mucosta-d4, Proamipide-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H15ClN2O4/c20-13-7-5-11(6-8-13)18(24)22-16(19(25)26)9-12-10-17(23)21-15-4-2-1-3-14(12)15/h1-8,10,16H,9H2,(H,21,23)(H,22,24)(H,25,26)/i5D,6D,7D,8D |
| SMIL | O=C1NC2=CC=CC=C2C(CC(C(O)=O)NC(C3=C([2H])C([2H])=C(Cl)C([2H])=C3[2H])=O)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 374.81 |
| Formel vægt | 374.0971 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?