missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Rebamipide 3-Chloro Impurity, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rebamipide 3-Chloro Impurity |
| CAS | 90098-05-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C19 H15 Cl N2 O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-Quinolinepropanoic acid','α-[(3-chlorobenzoyl)amino]-1,2-dihydro-2-oxo-, α-[(3-Chlorobenzoyl)amino]-1,2-dihydro-2-oxo-4-quinolinepropanoic acid, 2-[(3-chlorobenzoyl)amino]-3-(2-oxo-1H-quinolin-4-yl)propanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C19H15ClN2O4/c20-13-5-3-4-11(8-13)18(24)22-16(19(25)26)9-12-10-17(23)21-15-7-2-1-6-14(12)15/h1-8,10,16H,9H2,(H,21,23)(H,22,24)(H,25,26) |
| SMIL | OC(=O)C(CC1=CC(=O)Nc2ccccc12)NC(=O)c3cccc(Cl)c3 |
| IUPAC navn | 2-[(3-chlorobenzoyl)amino]-3-(2-oxo-1H-quinolin-4-yl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 370.7864 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?