Få mere at vide
Heidolph™ Reax overhead shakers til flasker
Artikelnummer. 10633201 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Model-:
Reax 20/12
Reax 20/8
Holder:
12 flasker
8 flasker
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Holder Pakningsstørrelse
10633201 Reax 20/8 8 flasker Hver
10272401 Reax 20/12 12 flasker Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10633201 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5412000800
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Nem og hurtig påsætning af flasker. Heidolph Reax Overhead Shakers til flasker Leveres med tilbehør til 2L flasker.
  • Hastighed indstilles trinløst fra 1 til 16 o/min
  • Også hastighedsintervaller på 0,5 - 8 o/min og 2 - 32 o/min tilgængelige
  • Analoge drejeknapper til rpm-justering
  • Nem og hurtig påsætning af flasker
  • Leveres med vedhæftning til 2L flasker
  • Tilbehør til flaskestørrelser på 0,5L og 1L tilgængelig
  • Andre beholdere med en højde på 270 mm og en max diameter på 136 mm kan fastgøres med spændingsplade
  • Beskyttelsesklasse IP 21
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Spænding 100/115/220/230 V
Holder 8 flasker
Produkttype Overhead shaker
Model- Reax 20/8
Antal stillinger 8