Få mere at vide
Heidolph™ Reax overhead shakers til flasker
Shop alle Heidolph Instruments produkter
Model-:
Reax 20/12
Reax 20/8
Holder:
12 flasker
8 Bottles
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Hastighed indstilles trinløst fra 1 til 16 o/min
- Også hastighedsintervaller på 0,5 - 8 o/min og 2 - 32 o/min tilgængelige
- Analoge drejeknapper til rpm-justering
- Nem og hurtig påsætning af flasker
- Leveres med vedhæftning til 2L flasker
- Tilbehør til flaskestørrelser på 0,5L og 1L tilgængelig
- Andre beholdere med en højde på 270 mm og en max diameter på 136 mm kan fastgøres med spændingsplade
- Beskyttelsesklasse IP 21
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighedsområde | 1 til 16 rpm |
| Holder | 12 flasker |
| Produkttype | Overhead shaker |
| Model- | Reax 20/12 |
| Antal stillinger | 12 |