Få mere at vide
Heidolph™ Reax 20/40
Artikelnummer. 10292351 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Hastighedsområde:
1 til 16 rpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Hastighedsområde Pakningsstørrelse
10292351 1 til 16 rpm Hver
1 options
Artikelnummer. 10292351 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5412000400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27075.00 DKK
    26359.57 DKK / Pakke med 1
    Spare 715.43 DKK
    2% Slukket
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Rotator Heidolph Reax 20/4, der har en analog kontrolknap fra 1 til 16 rpm, der er ideel til spildevandsanalyse.
  • Rotator Heidolph Reax 20/4 maksimal rørdiameter 136 mm, maksimalt antal rør 4, maksimal hastighed 16 rpm, med hastighedskontrol
  • Indstil og juster løbende den variable hastighed på den analoge kontrolknap fra 1 til 16 rpm - ideel til spildevandsanalyse
  • En model med en omdrejningshastighed på 2 til 32 rpm fås efter anmodning
  • Nem og hurtig påsætning af flasker
  • Andre fartøjer med 160 - 270 mm højde og max. 136 mm diameter kan bruges med tilbehør
  • Alle modeller er designet med et lavt tyngdepunkt, som forhindrer glidning ved høj hastighed, selv på en fugtig overflade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighedsområde 1 til 16 rpm