Få mere at vide
Heidolph™ Reax 2 med Universal Adapter
Artikelnummer. 15674048 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Hastighedsområde:
20 til 100 rpm
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Hastighedsområde Pakningsstørrelse
15674048 20 til 100 rpm 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15674048 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5412100900
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Reax 2 med universaladapter klemmer hurtigt i 2 beholdere af enhver størrelse og accepterer belastningskapaciteter op til 1 kg.
  • Hastighed indstilles trinløst fra 20 til 100 o/min
  • Universal adapter giver mulighed for brug af forskellige beholdere med en højde på 50 til 160 mm
  • Derudover fås en valgfri adapter til brug af 20 reagensglas ad gangen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bæreevne (metrisk) 1 kg
Hastighedsområde 20 til 100 rpm
Spænding 230 V
Produkttype Rysteapparat
Bæreevne (engelsk) 2.2 lb.
Stiktype EU-stik
Model- Reax 2