Få mere at vide
MedChemExpress Real Thiol
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| CAS | 2280796-90-7 |
| Molekylvægt (g/mol) | 411.36 g/mol |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 101 mg/mL (245.53 mM) |