Få mere at vide
Lonza™ ReagentPack™ Subkultursæt
Artikelnummer. 11615540
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
11615540 100 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 11615540 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. CC5034
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til passage af primære celletyper. Lonza™ ReagentPack™ Subculture Kits er designet specielt til dette formål.
Hvert sæt indeholder 100 ml af hver af:
  • Trypsin/EDTA
  • Trypsin neutraliserende opløsning
  • HEPES bufret saltvand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring ReagentPack indeholdende: Trypsin/EDTA, 100 ml, HEPES-buffer saltvandsopløsning, 100 ml trypsin-neutraliserende opløsning, 100 ml
Produkttype Subkulturreagenssæt
Mængde 100 ml