Få mere at vide
LAL reagensvand, Lonza™
Artikelnummer. 11620451
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11620451 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 11620451 Leverandør Lonza Leverandørnr. W50100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Rutinemæssigt overvåget og testet for at opfylde alle USP krav til WFI. Lonza™ LAL-reagensvand svarer til vand til bakterielle endotoksintest (BET).
Testet for at sikre:
  • Endotoksinniveauer er< 0,005 EU/ml
  • Krav til positiv produktkontrol (PPC) for LAL-reagensvandet på 75-150 %
  • Endotoksin fri
  • Svarende til vand for bakterielle endotoksintest (BET).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water
CAS 7732-18-5
Farve Klar, farveløs
Smeltepunkt 0,1 °C
Kogepunkt 100 °C
Molekylær formel H2O
Endotoksin <0,005 EU/ml
Opløselighedsinformation Opløseligt
Molekylvægt (g/mol) 18.01
Grad BET, WFI
Lugt Lugtfri
Emballage Plast (PETG) flaske med HDPE skruelåg
Damptryk 23 mbar / 17,5 hPa ved 20 °C
Tæthed 1g/cm3
Mængde 100 mL
Fysisk form Væske