Beskrivelse
Plastreagensbeholdere til brug med biokemiske analysatorer.
Plastikprøvebeholdere med et volumen på 60 ml, egnet til biokemiske analysatorer i serien Konelab .
- Opbevar ved stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Fotometrisk analyse |
| Til brug med (udstyr) | Konelab Klinisk kemi-analysatorer |
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Mængde | 12 Pk. |