Få mere at vide
Thermo Scientific™ Reagensbeholdere
Artikelnummer. p-4525607
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
60 mL
100 mL
Materiale:
Polypropylen
Polystyren
Sterilitet:
Ikke steril
Emballage:
10 poser á 10 stk
Bulk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Materiale Sterilitet Emballage Pakningsstørrelse
11475748 25 mL Polystyren Ikke steril 10 poser á 10 stk Pakke med 100
10125707 100 mL Polystyren Ikke steril 10 poser á 10 stk Pakke med 100
10481121 60 mL Polypropylen Ikke steril Bulk Pakke med 5
11405758 25 mL Polystyren Ikke steril Bulk Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11475748 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 95128095
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Vælg disse reagensbeholdere, der er designet til at give en række forskellige løsninger, der passer til alle dine pipetteringsprocedurer.
Thermo Scientific™ Reagensbeholdere leverer en række forskellige løsninger, der passer til alle dine pipetteringsprocedurer.
Innovation går ud over vores pipettere og tips. Selv vores reagensbeholdere er designet til at levere løsninger, der er skræddersyet til dine procedurer, snarere end omvendt. Der tilbydes fire varianter af reservoirer, 25mL, 25mL med skillevæg, 100mL og et engangspolystyren 75mL reservoir.
Funktioner:
  • Trug i et trug maksimerer mængden af væske, der er tilgængelig for pipettespidserne, når der bruges små mængder reagens
  • Hældetude på alle fire hjørner reducerer spild, når reagenser hældes ud af reservoiret
  • Inddelinger på indervæggen muliggør hurtig måling af resterende væske
  • Ekstra bred base tilføjer stivhed og stabilitet til reservoiret og hjælper med at undgå spild
  • 25mL opdelt reservoir tillader pipettering af to forskellige reagenser med op til otte kanaler på den ene side og op til fire på den anden; maksimerer genvindingen, hvis der kun bruges en enkelt kanal og en lille mængde reagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale Polystyren
Sterilitet Ikke steril
Type Reagensbeholder med skillevæg
Emballage 10 poser á 10 stk