Få mere at vide
Thermo Scientific™ Reagensbeholdere
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Reagensbeholdere leverer en række forskellige løsninger, der passer til alle dine pipetteringsprocedurer.
Innovation går ud over vores pipettere og tips. Selv vores reagensbeholdere er designet til at levere løsninger, der er skræddersyet til dine procedurer, snarere end omvendt. Der tilbydes fire varianter af reservoirer, 25mL, 25mL med skillevæg, 100mL og et engangspolystyren 75mL reservoir.
Funktioner:
- Trug i et trug maksimerer mængden af væske, der er tilgængelig for pipettespidserne, når der bruges små mængder reagens
- Hældetude på alle fire hjørner reducerer spild, når reagenser hældes ud af reservoiret
- Inddelinger på indervæggen muliggør hurtig måling af resterende væske
- Ekstra bred base tilføjer stivhed og stabilitet til reservoiret og hjælper med at undgå spild
- 25mL opdelt reservoir tillader pipettering af to forskellige reagenser med op til otte kanaler på den ene side og op til fire på den anden; maksimerer genvindingen, hvis der kun bruges en enkelt kanal og en lille mængde reagens
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Type | Reagensbeholder |
| Emballage | 10 poser á 10 stk |
| Engangs | Engangsbrug |