Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Reagensbeholder, steril polystyren
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16374852 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Emballage:
1/pose, 100 poser
1/pose, 50 poser
5/pose, 20 poser
5/pose, 40 poser
Dimensioner (L x B x H):
2,8 x 0,8 x 0,7 tommer
4 x 1 x 0,8 tommer
4 x 1,1 x 1,2 tommer
4,3 x 1,9 x 1,3 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Emballage Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
16374852 25 mL 1/pose, 50 poser 4 x 1 x 0,8 tommer Pakke med 100
16334852 5 mL 1/pose, 50 poser 2,8 x 0,8 x 0,7 tommer -
16354852 10 mL 1/pose, 100 poser 2,8 x 0,8 x 0,7 tommer Pakke med 100
16364852 25 mL 5/pose, 40 poser 4 x 1 x 0,8 tommer -
16314862 50 mL 5/pose, 20 poser 4 x 1,1 x 1,2 tommer -
16394852 50 mL 5/pose, 40 poser 4 x 1,1 x 1,2 tommer -
16317701 50 mL 1/pose, 100 poser 4 x 1,1 x 1,2 tommer -
16324862 100 mL 5/pose, 40 poser 4,3 x 1,9 x 1,3 tommer Pakke med 200
16334862 100 mL 1/pose, 100 poser 4,3 x 1,9 x 1,3 tommer -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 16374852 Leverandør Heathrow Scientific™ Leverandørnr. 120641
Spar op til 60 % på væskehåndtering
Brug rabatkode 28028
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Reagensbeholdere tilbyder et friskt og moderne design med forbedrede funktioner til at strømline pipetteringsprocedurer
  • Trugdesign med en 'v'-formet bund hjælper med at sikre, at alt reagens er tilgængeligt og let kan aspireres
  • Tykvægskonstruktion og bred base tilføjer stabilitet og holdbarhed, hvilket gør reservoiret let at håndtere uden produktdeformation, hvilket resulterer i mindre spild
  • Graderingsmarkeringer på den øverste kant og indvendige vægge gør det nemt at identificere væskemålinger og reducerer spild af dyre reagenser
  • Design af hældetude på alle fire hjørner muliggør let spildfri hældning og reducerer risikoen for dryp
  • Reservoarer kan bekvemt stables med et unikt rededesign, der muliggør nem adskillelse
  • Designet til at forblive fladt på bordpladen og ikke deformeres
  • Forseglet i poser, der er nemme at åbne. Ingen saks nødvendig for at åbne
  • Kvalitetscertifikat fås på forespørgsel
  • Engangs
  • Design patentanmeldt
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0,85 oz
Certificeringer/compliance Dnase, Rnase& Pyrogenfri
Belægning Ingen
Farve Hvid
Oversigt Enkelt indpakning
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Dimensioner (L x B x H) 4 x 1 x 0,8 tommer
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Type Reagensbeholder
Til brug med (applikation) Reagens
Højde (engelsk) 0,8 tommer
Højde (metrisk) 2.1 cm
Inkluderer Reservoir
Længde (engelsk) 4 tommer
Længde (metrisk) 10.2 cm
Maks. Temperatur (engelsk) 104 °F Betjening
Maks. Temperatur (metrisk) 40 °C Drift
nr. pr. sag 600
nr. pr. pakke 100
Emballage 1/pose, 50 poser
Mængde 600
Volumen (metrisk) Nå 25 mL
Bredde (engelsk) 1 in
Bredde (metrisk) 2.5 cm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kanaler 1
Engangs Engangsbrug
Bund form Konisk