Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Reagensbeholder, steril polystyren
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Description
- Trugdesign med en 'v'-formet bund hjælper med at sikre, at alt reagens er tilgængeligt og let kan aspireres
- Tykvægskonstruktion og bred base tilføjer stabilitet og holdbarhed, hvilket gør reservoiret let at håndtere uden produktdeformation, hvilket resulterer i mindre spild
- Graderingsmarkeringer på den øverste kant og indvendige vægge gør det nemt at identificere væskemålinger og reducerer spild af dyre reagenser
- Design af hældetude på alle fire hjørner muliggør let spildfri hældning og reducerer risikoen for dryp
- Reservoarer kan bekvemt stables med et unikt rededesign, der muliggør nem adskillelse
- Designet til at forblive fladt på bordpladen og ikke deformeres
- Forseglet i poser, der er nemme at åbne. Ingen saks nødvendig for at åbne
- Kvalitetscertifikat fås på forespørgsel
- Engangs
- Design patentanmeldt
Specifications
Specifications
| Kapacitet (engelsk) | 0,85 oz |
| Certificeringer/compliance | Dnase, Rnase& Pyrogenfri |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Oversigt | 5 wrap |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Dimensioner (L x B x H) | 4 x 1 x 0,8 tommer |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Steril |
| Type | Reagensbeholder |
| Show More |