Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Reagensbeholder, steril polystyren
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16354852 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Emballage:
1/pose, 100 poser
1/pose, 50 poser
5/pose, 20 poser
5/pose, 40 poser
Dimensioner (L x B x H):
2,8 x 0,8 x 0,7 tommer
4 x 1 x 0,8 tommer
4 x 1,1 x 1,2 tommer
4,3 x 1,9 x 1,3 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Emballage Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
16354852 10 mL 1/pose, 100 poser 2,8 x 0,8 x 0,7 tommer Pakke med 100
16334852 5 mL 1/pose, 50 poser 2,8 x 0,8 x 0,7 tommer -
16364852 25 mL 5/pose, 40 poser 4 x 1 x 0,8 tommer -
16374852 25 mL 1/pose, 50 poser 4 x 1 x 0,8 tommer Pakke med 100
16314862 50 mL 5/pose, 20 poser 4 x 1,1 x 1,2 tommer -
16394852 50 mL 5/pose, 40 poser 4 x 1,1 x 1,2 tommer -
16317701 50 mL 1/pose, 100 poser 4 x 1,1 x 1,2 tommer -
16324862 100 mL 5/pose, 40 poser 4,3 x 1,9 x 1,3 tommer Pakke med 200
16334862 100 mL 1/pose, 100 poser 4,3 x 1,9 x 1,3 tommer -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 16354852 Leverandør Heathrow Scientific™ Leverandørnr. 120639
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1175.00 DKK
    505.98 DKK / Pakke med 100
    Spare 669.02 DKK
    56% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Reagensbeholdere tilbyder et friskt og moderne design med forbedrede funktioner til at strømline pipetteringsprocedurer
  • Trugdesign med en 'v'-formet bund hjælper med at sikre, at alt reagens er tilgængeligt og let kan aspireres
  • Tykvægskonstruktion og bred base tilføjer stabilitet og holdbarhed, hvilket gør reservoiret let at håndtere uden produktdeformation, hvilket resulterer i mindre spild
  • Graderingsmarkeringer på den øverste kant og indvendige vægge gør det nemt at identificere væskemålinger og reducerer spild af dyre reagenser
  • Design af hældetude på alle fire hjørner muliggør let spildfri hældning og reducerer risikoen for dryp
  • Reservoarer kan bekvemt stables med et unikt rededesign, der muliggør nem adskillelse
  • Designet til at forblive fladt på bordpladen og ikke deformeres
  • Forseglet i poser, der er nemme at åbne. Ingen saks nødvendig for at åbne
  • Kvalitetscertifikat fås på forespørgsel
  • Engangs
  • Design patentanmeldt
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0,34 oz
Certificeringer/compliance Dnase, Rnase& Pyrogenfri
Belægning Ingen
Farve Hvid
Oversigt Enkelt indpakning
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Dimensioner (L x B x H) 2,8 x 0,8 x 0,7 tommer
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Type Reagensbeholder
Til brug med (applikation) Reagens
Højde (engelsk) 0,7 tommer
Højde (metrisk) 1.8 cm
Inkluderer Reservoir
Længde (engelsk) 2,8 tommer
Længde (metrisk) 7.2 cm
Maks. Temperatur (engelsk) 104 °F Betjening
Maks. Temperatur (metrisk) 40 °C Drift
nr. pr. sag 600
nr. pr. pakke 100
Emballage 1/pose, 100 poser
Volumen (metrisk) Nå 10 mL
Bredde (engelsk) 0,8 tommer
Bredde (metrisk) 2.1 cm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kanaler 1
Engangs Engangsbrug
Bund form Konisk