Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Reagensbeholder, steril polystyren
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16334862 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Emballage:
1/pose, 100 poser
1/pose, 50 poser
5/pose, 20 poser
5/pose, 40 poser
Dimensioner (L x B x H):
2,8 x 0,8 x 0,7 tommer
4 x 1 x 0,8 tommer
4 x 1,1 x 1,2 tommer
4,3 x 1,9 x 1,3 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Artikelnummer. 16334862
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reagensbeholdere tilbyder et friskt og moderne design med forbedrede funktioner til at strømline pipetteringsprocedurer
  • Trugdesign med en 'v'-formet bund hjælper med at sikre, at alt reagens er tilgængeligt og let kan aspireres
  • Tykvægskonstruktion og bred base tilføjer stabilitet og holdbarhed, hvilket gør reservoiret let at håndtere uden produktdeformation, hvilket resulterer i mindre spild
  • Graderingsmarkeringer på den øverste kant og indvendige vægge gør det nemt at identificere væskemålinger og reducerer spild af dyre reagenser
  • Design af hældetude på alle fire hjørner muliggør let spildfri hældning og reducerer risikoen for dryp
  • Reservoarer kan bekvemt stables med et unikt rededesign, der muliggør nem adskillelse
  • Designet til at forblive fladt på bordpladen og ikke deformeres
  • Forseglet i poser, der er nemme at åbne. Ingen saks nødvendig for at åbne
  • Kvalitetscertifikat fås på forespørgsel
  • Engangs
  • Design patentanmeldt
Spécification
Kapacitet (engelsk) 3,38 oz
Certificeringer/compliance Dnase, Rnase& Pyrogenfri
Belægning Ingen
Farve Hvid
Oversigt Enkelt indpakning
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Dimensioner (L x B x H) 4,3 x 1,9 x 1,3 tommer
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Type Reagensbeholder
Til brug med (applikation) Reagens
Højde (engelsk) 1,3 tommer
Højde (metrisk) 3.2 cm
Inkluderer Reservoir
Længde (engelsk) 4,3 tommer
Længde (metrisk) 10.9 cm
Maks. Temperatur (engelsk) 104 °F Betjening
Maks. Temperatur (metrisk) 40 °C Drift
nr. pr. sag 600
nr. pr. pakke 100
Emballage 1/pose, 100 poser
Mængde 100
Volumen (metrisk) Nå 100 mL
Bredde (engelsk) 1,9 tommer
Bredde (metrisk) 4.8 cm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kanaler 1
Engangs Engangsbrug
Bund form Konisk
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis