Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Reagensbeholder, ikke-steril PVC
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16354862 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
Artikelnummer. 16354862
Brand: Heathrow Scientific™ 120650
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reagensbeholdere tilbyder et friskt og moderne design med forbedrede funktioner til at strømline pipetteringsprocedurer
  • Trugdesign med en 'v'-formet bund hjælper med at sikre, at alt reagens er tilgængeligt og let kan aspireres
  • Tykvægskonstruktion og bred base tilføjer stabilitet og holdbarhed, hvilket gør reservoiret let at håndtere uden produktdeformation, hvilket resulterer i mindre spild
  • Graderingsmarkeringer på den øverste kant og indvendige vægge gør det nemt at identificere væskemålinger og reducerer spild af dyre reagenser
  • Design af hældetude på alle fire hjørner muliggør let spildfri hældning og reducerer risikoen for dryp
  • Reservoarer kan bekvemt stables med et unikt rededesign, der muliggør nem adskillelse
  • Designet til at forblive fladt på bordpladen og ikke deformeres
  • Forseglet i poser, der er nemme at åbne. Ingen saks nødvendig for at åbne
  • Kvalitetscertifikat fås på forespørgsel
  • Engangs
  • Design patentanmeldt
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 3,38 oz
Certificeringer/compliance Dnase, Rnase& Pyrogenfri
Belægning Ingen
Farve Klarhed
Oversigt Bulk wrap
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Dimensioner (L x B x H) 4,3 x 1,9 x 1,3 tommer
Materiale Polypropylen, PVC
Sterilitet Ikke steril
Type Reagensbeholder
Til brug med (applikation) Reagens
Højde (engelsk) 1,3 tommer
Højde (metrisk) 3.2 cm
Inkluderer Reservoir
Længde (engelsk) 4,3 tommer
Længde (metrisk) 10.9 cm
Maks. Temperatur (engelsk) 104 °F Betjening
Maks. Temperatur (metrisk) 40 °C Drift
nr. pr. sag 600
nr. pr. pakke 100
Mængde 100
Volumen (metrisk) Nå 100 mL
Bredde (engelsk) 1,9 tommer
Bredde (metrisk) 4.8 cm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kanaler 1
Engangs Engangsbrug
Bund form Konisk