Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Reagensbeholder, ikke-steril polystyren
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16304862 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 16304862
Brand: Heathrow Scientific™ 120645
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reagensbeholdere tilbyder et friskt og moderne design med forbedrede funktioner til at strømline pipetteringsprocedurer
  • Trugdesign med en 'v'-formet bund hjælper med at sikre, at alt reagens er tilgængeligt og let kan aspireres
  • Tykvægskonstruktion og bred base tilføjer stabilitet og holdbarhed, hvilket gør reservoiret let at håndtere uden produktdeformation, hvilket resulterer i mindre spild
  • Graderingsmarkeringer på den øverste kant og indvendige vægge gør det nemt at identificere væskemålinger og reducerer spild af dyre reagenser
  • Design af hældetude på alle fire hjørner muliggør let spildfri hældning og reducerer risikoen for dryp
  • Reservoarer kan bekvemt stables med et unikt rededesign, der muliggør nem adskillelse
  • Designet til at forblive fladt på bordpladen og ikke deformeres
  • Forseglet i poser, der er nemme at åbne. Ingen saks nødvendig for at åbne
  • Kvalitetscertifikat fås på forespørgsel
  • Engangs
  • Design patentanmeldt
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 1,69 oz
Certificeringer/compliance Dnase, Rnase& Pyrogenfri
Belægning Ingen
Farve Hvid
Oversigt Bulk wrap
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Dimensioner (L x B x H) 4 x 1,1 x 1,2 tommer
Materiale Polystyren
Sterilitet Ikke steril
Type Reagensbeholder
Til brug med (applikation) Reagens
Højde (engelsk) 1,2 tommer
Højde (metrisk) 3 cm
Inkluderer Reservoir
Længde (engelsk) 4 tommer
Længde (metrisk) 10.2 cm
Maks. Temperatur (engelsk) 104 °F Betjening
Maks. Temperatur (metrisk) 40 °C Drift
nr. pr. sag 600
nr. pr. pakke 100
Mængde 100
Volumen (metrisk) Nå 50 mL
Bredde (engelsk) 1,1 tommer
Bredde (metrisk) 2.8 cm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kanaler 1
Engangs Engangsbrug
Bund form Konisk