Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Reagensreservoir dobbelt - 25 mL
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Emballage:
1/pose, 100 poser
5/pose, 40 poser
Beskrivelse
- Opdelt reservoirdesign tillader pipettering af to forskellige regenter eller maksimerer genvinding ved kun at bruge en enkelt kanal og en lille mængde reagens
- Trugdesign med en 'v'-formet bund hjælper med at sikre, at alt reagens er tilgængeligt og let kan aspireres
- Tykvægskonstruktion og bred base tilføjer stabilitet og holdbarhed, hvilket gør reservoiret let at håndtere uden produktdeformation, hvilket resulterer i mindre spild
- Reservoarer kan bekvemt stables med et unikt rededesign, der muliggør nem adskillelse
- Designet til at forblive fladt på bordpladen og ikke deformeres
- Steril, forseglet i poser og elektronstrålesteriliseret
- DNase, RNase og Pyrogen fri
- Forseglet i poser, der er nemme at åbne. Ingen saks nødvendig for at åbne
- Kvalitetscertifikat fås på forespørgsel
- Engangs
- Design patentansøgning
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 0,85 oz |
| Certificeringer/compliance | Dnase, Rnase& Pyrogenfri |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Oversigt | Enkelt indpakning |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Dimensioner (L x B x H) | 4,1 x 1 x 0,8 tommer |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Sterilitet | Steril |
| Type | Reagensbeholder |
| Vis mere |