Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Reagensreservoir dobbelt - 25 mL
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16374862 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Emballage:
1/pose, 100 poser
5/pose, 40 poser
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballage
16374862 1/pose, 100 poser
16364862 5/pose, 40 poser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16374862 Leverandør Heathrow Scientific™ Leverandørnr. 120652
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    950.00 DKK
    916.11 DKK / Pakke med 100
    Spare 33.89 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Reagensbeholdere tilbyder et friskt og moderne design med forbedrede funktioner til at strømline pipetteringsprocedurer
  • Opdelt reservoirdesign tillader pipettering af to forskellige regenter eller maksimerer genvinding ved kun at bruge en enkelt kanal og en lille mængde reagens
  • Trugdesign med en 'v'-formet bund hjælper med at sikre, at alt reagens er tilgængeligt og let kan aspireres
  • Tykvægskonstruktion og bred base tilføjer stabilitet og holdbarhed, hvilket gør reservoiret let at håndtere uden produktdeformation, hvilket resulterer i mindre spild
  • Reservoarer kan bekvemt stables med et unikt rededesign, der muliggør nem adskillelse
  • Designet til at forblive fladt på bordpladen og ikke deformeres
  • Steril, forseglet i poser og elektronstrålesteriliseret
  • DNase, RNase og Pyrogen fri
  • Forseglet i poser, der er nemme at åbne. Ingen saks nødvendig for at åbne
  • Kvalitetscertifikat fås på forespørgsel
  • Engangs
  • Design patentansøgning
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0,85 oz
Certificeringer/compliance Dnase, Rnase& Pyrogenfri
Belægning Ingen
Farve Hvid
Oversigt Enkelt indpakning
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Dimensioner (L x B x H) 4,1 x 1 x 0,8 tommer
Materiale Polypropylen, PVC
Sterilitet Steril
Type Reagensbeholder
Til brug med (applikation) Reagens
Højde (engelsk) 0,8 tommer
Højde (metrisk) 2.1 cm
Inkluderer Reservoir
Længde (engelsk) 4 tommer
Længde (metrisk) 10.2 cm
Maks. Temperatur (engelsk) 104 °F Betjening
Maks. Temperatur (metrisk) 40 °C Drift
nr. pr. sag 600
nr. pr. pakke 100
Emballage 1/pose, 100 poser
Mængde 100
Volumen (metrisk) Nå 25 mL
Bredde (engelsk) 1 in
Bredde (metrisk) 2.5 cm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kanaler 1
Engangs Engangsbrug
Bund form Konisk