Få mere at vide
Fisherbrand™ Reagensbeholderkøler
Artikelnummer. 16360412 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
100 ml
50 og 55 ml
Farve:
Blå
Lilla
Lilla& Blå
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 16360412
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reservoir Chiller er en isfri, ikke-giftig måde at forlænge arbejdsperioden og bevare integriteten for temperaturfølsomme reagenser.
  • Reagenser opbevares ved mindre end 5 °C (41 °F) i ca. 3 timer
  • Isfri løsning eliminerer risikoen for kontaminering fra rodede isbade
  • Stabelbar, spar plads ved opbevaring i fryseren eller på bænken
  • Symmetrisk kølerdesign gør det muligt at montere reagensbeholdere i begge retninger
  • Ikke-giftig blanding af vand og bakteriostatisk middel køler og fryser hurtigt
  • Fremstillet af sonisk svejset, konstrueret polypropylen, der sikrer et lækagefrit design
  • Ikke beregnet til autoklave, må ikke bruges sammen med flydende nitrogen
  • Genanvendelig
  • To års garanti
Tekniske data
Produkttype Reservoir Chiller
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Lilla
Oversigt Reagensbeholderkøler
Enheden holder Reagensbeholdere
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) 100 ml
Til brug med (applikation) Reagens
Til brug med (udstyr) Reagensbeholdere
Inkluderer Chiller
Model- 120733F
Mængde 1
Form Rektangulær
garanti 2 år
Dimensioner (L x B) 6 x 3,5 tommer.
Dimensioner (L x B x H) 6 x 3,5 x 1,75 tommer.
Længde (engelsk) 6 tommer
Længde (metrisk) 15 cm
Bredde (engelsk) 5,70 tommer.
Bredde (metrisk) 14.30 cm
Højde (engelsk) 1,75 tommer.
Højde (metrisk) 4.3 cm
Vægt (engelsk) 0.31 lb.
Vægt (metrisk) 0.14 kg