Få mere at vide
Fisherbrand™ Reagensbeholderkøler
Artikelnummer. 16340412 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
100 ml
50 og 55 ml
Farve:
Blå
Lilla
Lilla& Blå
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Pakningsstørrelse
16340412 50 og 55 ml Blå -
16330412 50 og 55 ml Lilla -
16350412 50 og 55 ml Lilla& Blå -
16360412 100 ml Lilla Pakke med 2
16370412 100 ml Blå -
16380412 100 ml Lilla& Blå -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16340412
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    823.00 DKK
    777.24 DKK / Pakke med 2
    Spare 45.76 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reservoir Chiller er en isfri, ikke-giftig måde at forlænge arbejdsperioden og bevare integriteten for temperaturfølsomme reagenser.
  • Reagenser opbevares ved mindre end 5 °C (41 °F) i ca. 3 timer
  • Isfri løsning eliminerer risikoen for kontaminering fra rodede isbade
  • Stabelbar, spar plads ved opbevaring i fryseren eller på bænken
  • Symmetrisk kølerdesign gør det muligt at montere reagensbeholdere i begge retninger
  • Ikke-giftig blanding af vand og bakteriostatisk middel køler og fryser hurtigt
  • Fremstillet af sonisk svejset, konstrueret polypropylen, der sikrer et lækagefrit design
  • Ikke beregnet til autoklave, må ikke bruges sammen med flydende nitrogen
  • Genanvendelig
  • To års garanti
Tekniske data
Produkttype Reservoirkøler
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Oversigt Reagensbeholderkøler
Enheden holder Reagensbeholdere
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) 50 og 55 ml
Til brug med (applikation) Reagens
Til brug med (udstyr) Reagensbeholdere
Inkluderer Chiller
Model- 120731F
Mængde 1
Form Rektangulær
garanti 2 år
Dimensioner (L x B) 5,6 x 2,9 tommer.
Dimensioner (L x B x H) 5,6 x 2,9 x 1,75 tommer.
Længde (engelsk) 5,6 tommer.
Længde (metrisk) 14.4 cm
Bredde (engelsk) 5,70 tommer.
Bredde (metrisk) 14.30 cm
Højde (engelsk) 1,75 tommer.
Højde (metrisk) 4.5 cm
Vægt (engelsk) 0.31 lb.
Vægt (metrisk) 0.14 kg