Beskrivelse
- Reagenser opbevares ved mindre end 5 °C (41 °F) i ca. 3 timer
- Isfri løsning eliminerer risikoen for kontaminering fra rodede isbade
- Stabelbar, spar plads ved opbevaring i fryseren eller på bænken
- Symmetrisk kølerdesign gør det muligt at montere reagensbeholdere i begge retninger
- Ikke-giftig blanding af vand og bakteriostatisk middel køler og fryser hurtigt
- Fremstillet af sonisk svejset, konstrueret polypropylen, der sikrer et lækagefrit design
- Ikke beregnet til autoklave, må ikke bruges sammen med flydende nitrogen
- Genanvendelig
- To års garanti
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Reservoirkøler |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Lilla |
| Oversigt | Reagensbeholderkøler |
| Enheden holder | Reagensbeholdere |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) | 50 og 55 ml |
| Til brug med (applikation) | Reagens |
| Til brug med (udstyr) | Reagensbeholdere |
| Inkluderer | Chiller |
| Vis mere |