Få mere at vide
Thermo Electron LED GmbH Reagensreservoir
Beskrivelse
Reagensreservoiret fra Thermo Electron LED GmbH er lavet af polypropylen og har otte brønde.
- Autoklaverbar
- Tilbyde en række løsninger, der passer til alle pipetteringsprocedurer
- Reagensreservoirer designet til at levere løsninger skræddersyet til procedurerne
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Type | Reagensreservoir |
| Mængde | 10 Pk. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kanaler | 8 |
| Engangs | Genanvendelig |
| Bund form | Flad |