Få mere at vide
BD Biosciences Reagensstativ - V450
Beskrivelse
Forkølet BD™ Reagensstativer holder dine antistoffer afkølet i 75 minutter og bevarer deres kvalitet og proteinfarvestabilitet. De BD Reagensstativer kan stables og fås i forskellige farver for at hjælpe dig med at holde dine hætteglas organiseret på bænken såvel som i køleskabet. Hvert stativ er fyldt med kølemateriale og kan rumme op til 25 BD™ Amber hætteglas og 20 smallere BD Pharmingen™ type hætteglas. Størrelse 180 mm x 54,5 mm - Vægt: 950 gr.
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | BD Amber ampuler (5) og smallere BD Pharmingen type ampuller (20) |
| Stabelbar | Ja |
| Dimensioner (L x B) | 180 mm x 54.5 mm |
| Vægt (metrisk) | 950 G |
| Inkluderer | Fyldt med kølemateriale. |