Få mere at vide
BD Biosciences Reagensstativ - PE
Artikelnummer. 15991260
Skift visning
:
Holder: 5 BD™ Ravfarvede hætteglas og 20 smallere BD Pharmingen™ type hætteglas.
Artikelnummer.
15991260 Holder: 5 BD™ Ravfarvede hætteglas og 20 smallere BD Pharmingen™ type hætteglas.
1 options
Artikelnummer. 15991260 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 657178
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forafkølet reagensstativ holder dine antistoffer afkølet i 75 minutter og bevarer deres kvalitet og proteinfarvestabilitet.
Forkølet BD™ Reagensstativer holder dine antistoffer afkølet i 75 minutter og bevarer deres kvalitet og proteinfarvestabilitet. De BD Reagensstativer kan stables og fås i forskellige farver for at hjælpe dig med at holde dine hætteglas organiseret på bænken såvel som i køleskabet. Hvert stativ er fyldt med kølemateriale og kan rumme op til 25 BD™ Amber hætteglas og 20 smallere BD Pharmingen™ type hætteglas. Størrelse 180 mm x 54,5 mm - Vægt: 950 gr.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder BD™ Ravfarvede hætteglas (5) og smallere BD Pharmingen™ Type hætteglas (20)
Stabelbar Ja
Dimensioner (L x B) 180 mm x 54.5 mm
Vægt (metrisk) 950 G
Inkluderer Fyldt med kølemateriale.