Få mere at vide
BD Biosciences Reagensstativ - APC-H7
Artikelnummer. 15931270
Skift visning
Dimensioner (L x B):
180 mm x 54.5 mm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
15931270 180 mm x 54.5 mm
1 options
Artikelnummer. 15931270 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 657182
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Forafkølet reagensstativ holder dine antistoffer afkølet i 75 minutter og bevarer deres kvalitet og proteinfarvestabilitet.
Forkølet BD™ Reagensstativer holder dine antistoffer afkølet i 75 minutter og bevarer deres kvalitet og proteinfarvestabilitet. De BD Reagensstativer kan stables og fås i forskellige farver for at hjælpe dig med at holde dine hætteglas organiseret på bænken såvel som i køleskabet. Hvert stativ er fyldt med kølemateriale og kan rumme op til 25 BD™ Amber hætteglas og 20 smallere BD Pharmingen™ type hætteglas. Størrelse 180 mm x 54,5 mm - Vægt: 950 gr.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder BD Amber ampuler (5) og smallere BD Pharmingen type ampuller (20)
Stabelbar Ja
Dimensioner (L x B) 180 mm x 54.5 mm
Vægt (metrisk) 950 G
Inkluderer Fyldt med kølemateriale.