Få mere at vide
R&D Systems™ Reagent Diluent Concentrate 2
Artikelnummer. 18754394
Mængde:
5 x 21 ml
Artikelnummer. 18754394
Brand: R&D Systems™ DY995
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
10X Concentrated 10% BSA Solution for DuoSets
  • 10% BSA solution in a concentrated formula which can be diluted to make a working solution at a range of final BSA concentrations suitable for the assay being run
  • Make all solutions fresh or filter sterilize and store for up to 1 week at 2° to 8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) ELISA
Mængde 5 x 21 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Reagent Diluent Concentrate 2 (10X)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Mixture of 5-Chloro-2-Methyl-4- Isothiazolin-3-One and 2-Methyl-4-Isothiazolin-3- One