Få mere at vide
Hamilton™ Reagensbeholder 1T, selvstående, uden låg, 120mL
Artikelnummer. 15187366
Artikelnummer. 15187366 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 194052
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hamilton-forbrugssortimentet produceres i et ISO klasse 8 renrum, baseret på ISO 14644-standarderne samt ISO 9001 og ISO 13485. Hamilton går ud over blot at stole på statistisk analyse af kvaliteten for at sikre den højeste produktkvalitet, f.eks. kontrolleres hver CO-RE spids for koncentriskhed i åbningen og fraværet af flash i støbeprocessen. TüV Rheinland certificerer, at vores installerede kvalitetsstyringssystem er blevet vurderet og fundet at være i overensstemmelse med kravene i de høje performancestandarder for design og produktion af engangsprodukter. De fleste forbrugsvarer opfylder EU's direktiver CE og IVD. For at imødekomme de højt sofistikerede behov i laboratorier inden for genomik, Proteomics, Cellomics, retsmedicin og lægemiddelopdagelse har Hamilton betydeligt forfinet produktionskravene for sterile/ikke-sterile engangsprodukter. Den overlegne biologiske renhed af CO-RE pipetorspidser, rør og reagensbeholdere garanteres af en kontrolleret produktionsproces. Dygtigt personale sammen med automatiseret renrumsproduktion muliggør forureningsfri produktion. Med jævne mellemrum udsættes produktionsbatchen for en meget følsom PCR-metode for at sikre overholdelse af de definerede renhedskriterier for Dnase/Rnase, pyrogen og PCR-hæmmer-fri. Hamilton har indført en ny renhedsgrad specielt til retsmedicinsk arbejde for at eliminere den resterende risiko for forurening af rene produkter. Sammen med de strengeste renhedskrav under produktionsprocessen udføres et ekstra trin under fremstilling og pakning af engangsslutprodukter. Denne behandling sikrer effektiv fjernelse af forurenende stoffer ved fysisk at ødelægge eventuelle DNA-molekyler. I overensstemmelse med Forensic Science International (FSI) har Hamilton valideret behandlingsprocessen for at bevise effektiviteten af at eliminere amplifierbart DNA. Da blot én forurening fra overflødig DNA under retsmedicinsk undersøgelse kan resultere i forkert DNA-profilering og gøre beviserne værdiløse, er Hamiltons engagement i renhed af allerstørste betydning.
Et udvalg af reagensreservoirer fra 60 til 200 ml er tilgængelige og kan placeres i en reagensbærer på NIMBUS STAR automatiserede pipetteringsarbejdsstationer. Den særlige bundgeometri minimerer restvolumener. Alle reservoirer er lavet af polypropylen.
  • Reagensbeholdere til NIMBUS automatiserede Microlab STAR pipetteringssystemer
  • Fremstillet under renrumsforhold og certificeret: CE- og IVD-kompatibel
  • Forskellige størrelser tilgængelige: 50mL, 60mL, 100mL, 120mL, 200mL, 300mL, 400mL