Få mere at vide
DWK Life Sciences Reagensflaske, bred hals, soda-kalkglas, klar, standard konisk slebet ledhals
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
En maksimal brugstemperatur på +°100 C anbefales. Termisk stødmodstand 30 K. Hydrolytisk klasse 3. Bemærk om brug DURAN™ glaspropper med soda-lime glasflasker: Hvis flasken og proppen har en temperaturforskel større end 30 °C, kan glaspropperne sætte sig fast!
- Nem adgang til flaskens indhold på grund af flaskehalsens brede diameter
- Alle glaskomponenter
- Tæt lukning på grund af standard jordfuge
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af luftfølsomme reagenser og kemikalier; Opbevaring af hygroskopiske væsker, pulvere og granulat |
| Inkluderer | Med standard slebet glasfladprop |
| Materiale | Soda lime glas |
| Mængde | 10/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 107 mm |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido