Få mere at vide
DWK Life Sciences Reagensflaske, bred hals, soda-kalkglas, klar, standard konisk slebet ledhals
Artikelnummer. 15261829 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15261829 500 mL Pakke med 10
11746958 1000 mL Pakke med 10
15241829 50 mL Pakke med 10
10434533 100 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15261829 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 231854405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2165.00 DKK
    1898.46 DKK / Pakke med 10
    Spare 266.54 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Klassiske glasflasker med bred hals og glasprop.
En maksimal brugstemperatur på +°100 C anbefales. Termisk stødmodstand 30 K. Hydrolytisk klasse 3. Bemærk om brug DURAN™ glaspropper med soda-lime glasflasker: Hvis flasken og proppen har en temperaturforskel større end 30 °C, kan glaspropperne sætte sig fast!
  • Nem adgang til flaskens indhold på grund af flaskehalsens brede diameter
  • Alle glaskomponenter
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Til brug med (applikation) Opbevaring af luftfølsomme reagenser og kemikalier; Opbevaring af hygroskopiske væsker, pulvere og granulat
Inkluderer Med standard slebet glasfladprop
Materiale Soda lime glas
Mængde 10/Pk.
Diameter (metrisk) 86 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres