Få mere at vide
DWK Life Sciences Reagensflaske, bred hals, soda-kalkglas, rav, standard konisk slebet ledhals
Artikelnummer. 15211839 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15211839 100 mL Pakke med 10
15221839 250 mL Pakke med 10
15231839 500 mL Pakke med 10
15241839 1000 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15211839 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 231882407
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1496.25 DKK
    1311.01 DKK / Pakke med 10
    Spare 185.24 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 23-03-2027
Klassiske bredhalsede reagensflasker med glasprop i ravfarvet soda-limeglas.
En maksimal brugstemperatur på +°100 C anbefales. Termisk stødmodstand 30 K. Hydrolytisk klasse 3. Bemærk om brug DURAN™ glaspropper med soda-lime glasflasker: Hvis flasken og proppen har en temperaturforskel større end 30 °C, kan glaspropperne sætte sig fast!
  • UV-beskyttelse på grund af udvendig farvning
  • Nem adgang til flaskens indhold på grund af flaskehalsens brede diameter
  • Alle glaskomponenter
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Til brug med (applikation) Opbevaring af lysfølsomme reagenser, lægemidler og kemikalier; Transport og forsendelse af lysfølsomme prøver; Opbevaring af luftfølsomme reagenser og kemikalier; Opbevaring af hygroskopiske væsker, pulvere og granulat
Inkluderer Med standard slebet glasfladprop
Materiale Soda lime glas
Mængde 10/Pk.
Diameter (metrisk) 52 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres