Få mere at vide
DWK Life Sciences Reagensflaske, smal hals, soda-kalkglas, klar, standard konisk slebet ledhals
Artikelnummer. p-7189339 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 15261809
Brand: DWK Life Sciences 231655405
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klassiske reagenssoda-limeglasflasker med smal hals og glasprop.
En maksimal brugstemperatur på +°100 C anbefales. Termisk stødmodstand 30 K. Hydrolytisk klasse 3. Bemærk om brug DURAN™ glaspropper med soda-lime glasflasker: Hvis flasken og proppen har en temperaturforskel større end 30 °C, kan glaspropperne sætte sig fast!
  • Alle glaskomponenter
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Til brug med (applikation) Opbevaring af luftfølsomme reagenser og kemikalier; Opbevaring af hygroskopiske væsker, pulvere og granulat
Inkluderer Med standard slebet glasfladprop
Materiale Soda lime glas
Mængde 10/Pk.
Diameter (metrisk) 110 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres