Få mere at vide
DWK Life Sciences Reagensflaske, smal hals, soda-kalkglas, klar, standard konisk slebet ledhals
Shop alle DWK Life Sciences produkterDescription
En maksimal brugstemperatur på +°100 C anbefales. Termisk stødmodstand 30 K. Hydrolytisk klasse 3. Bemærk om brug DURAN™ glaspropper med soda-lime glasflasker: Hvis flasken og proppen har en temperaturforskel større end 30 °C, kan glaspropperne sætte sig fast!
- Alle glaskomponenter
- Tæt lukning på grund af standard jordfuge
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af luftfølsomme reagenser og kemikalier; Opbevaring af hygroskopiske væsker, pulvere og granulat |
| Inkluderer | Med standard slebet glasfladprop |
| Materiale | Soda lime glas |
| Mængde | 10/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 52 mm |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |