Få mere at vide
DWK Life Sciences Reagensflaske, smal hals, soda-kalkglas, rav, standard konisk slebet ledhals
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
En maksimal brugstemperatur på +°100 C anbefales. Termisk stødmodstand 30 K. Hydrolytisk klasse 3. Bemærk om brug DURAN™ glaspropper med soda-lime glasflasker: Hvis flasken og proppen har en temperaturforskel større end 30 °C, kan glaspropperne sætte sig fast!
- UV-beskyttelse på grund af udvendig farvning
- Alle glaskomponenter
- Tæt lukning på grund af standard jordfuge
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af lysfølsomme reagenser, lægemidler og kemikalier; Transport og forsendelse af lysfølsomme prøver; Opbevaring af luftfølsomme reagenser og kemikalier; Opbevaring af hygroskopiske væsker, pulvere og granulat |
| Inkluderer | Med standard slebet glasfladprop |
| Materiale | Soda lime glas |
| Mængde | 10/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 89 mm |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |