Få mere at vide
DWK Life Sciences Reagensflaske, smal hals, soda-kalkglas, rav, standard konisk slebet ledhals
Artikelnummer. 15221819 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 15221819
Brand: DWK Life Sciences 231681706
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klassiske smalhalsede reagensflasker med glasprop i ravfarvet soda-limeglas.
En maksimal brugstemperatur på +°100 C anbefales. Termisk stødmodstand 30 K. Hydrolytisk klasse 3. Bemærk om brug DURAN™ glaspropper med soda-lime glasflasker: Hvis flasken og proppen har en temperaturforskel større end 30 °C, kan glaspropperne sætte sig fast!
  • UV-beskyttelse på grund af udvendig farvning
  • Alle glaskomponenter
  • Tæt lukning på grund af standard jordfuge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Til brug med (applikation) Opbevaring af lysfølsomme reagenser, lægemidler og kemikalier; Transport og forsendelse af lysfølsomme prøver; Opbevaring af luftfølsomme reagenser og kemikalier; Opbevaring af hygroskopiske væsker, pulvere og granulat
Inkluderer Med standard slebet glasfladprop
Materiale Soda lime glas
Mængde 10/Pk.
Diameter (metrisk) 42 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres