Få mere at vide
Fisherbrand™ Reagensborosilikatglasflaske med låg
Artikelnummer. 12997640 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Mængde:
1 hv.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12997640 1 hv. Hver
1 options
Artikelnummer. 12997640
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Mål laboratoriemedier ved hjælp af Fisherbrand™ Reagensborosilikatglasflaske med låg. Det er i overensstemmelse med ISO R1115 og DIN 168, er kemisk resistent og kan gentagne gange steriliseres til 140 °C.
Brug disse glasmedieflasker til en række generelle laboratorieapplikationer. Fisherbrand™ Genanvendelige glasmedieflasker med låg har en praktisk bred åbning, forbedrede inddelinger og en hældningsring af polypropylen. Funktion klar (naturlig), dryp-f
  • 20.000 ml
  • Gradueret blå polypropylen hætte
  • Hældering
  • 45 skruegevind standard
  • Er i overensstemmelse med ISO R1115 og DIN 168
  • Ikke autoklaverbar med tætskruet låg
Tekniske data
Volumen 676,3 oz., 20000 ml
Kapacitet (metrisk) 20,000 mL
Farve Klar
Diameter (engelsk) Indre 1,18 tommer
Diameter (engelsk) 11,3 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig hals 30 mm
Til brug med (applikation) Medie- og reagenslagring, Opbevaring og udlevering af væsker, Kemisk opbevaring
Inkluderer Skruedæksel, hældningsring
Materiale Borosilikatglas (3.3)
nr. pr. pakke Pakke med 10 stk.
Mængde 1 hv.
Sterilitet Steril
Certificeret Ja
Lukningsfarve Blå
Gradueringer Ja
Halsfinish Smal
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Smal
Højde (metrisk) 505 mm
Højde (engelsk) 19,88 tommer
Kemisk etiket Umærket
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse GL 45
Diameter (metrisk) 288 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 676,3 oz.
Form Cylindrisk
Certificeringer/compliance ISO 4796
Engangs Genanvendelig
Produkttype McCartney-flaske