Få mere at vide
Invitrogen™ ReadyProbes™ Tissue Autofluorescence Quenching Kit
Artikelnummer. 17162534
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
17162534 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 17162534 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. R37630
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Minimerer uønsket autofluorescens i FFPE og frosset væv på grund af aldehydfiksering, røde blodlegemer og strukturelle elementer såsom kollagen og elastin
  • De ReadyProbes Tissue Autofluorescence Quenching Kit minimerer uønsket autofluorescens i FFPE og frosset væv på grund af aldehydfiksering, røde blodlegemer og strukturelle elementer såsom kollagen og elastin.
  • Hvis målsignalet er lavt nok, kan dette baggrundssignal interferere med fortolkningen af immunhistokemi (IHC), immuncytokemi (ICC), immunfluorescens (IF) og in situ hybridisering (ISH) assays.
  • De ReadyProbes Tissue Autofluorescence Quenching Kit minimerer de fleste former for autofluorescens, med undtagelse af autofluorescens fra lipofuschin-granulat.
  • De ReadyProbes Tissue Autofluorescence Quenching Kit indeholder tre komponenter, der kombineres lige før brug. Kombiner komponenterne A, B og C i forholdet 1:1:1.
  • Bland komponent A og B sammen, før komponent C tilsættes. Den resulterende opløsning påføres derefter vævet i 2-–5 minutter ved stuetemperatur.
  • Dette gøres efter trinene med blokering, primært antistof og sekundært antistof, men før påføring af eventuelle modfarvninger som nukleare pletter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 sæt
Indhold og opbevaring Et sæt, der indeholder 5 mL hver brugsklare (1X) opløsninger af reagens A, B og C i tre klare HDPE-flasker.
  • Opbevares ved 2 –8 °C.
  • Når produktet opbevares som anvist, kan det bruges i 3 måneder efter modtagelsen.Et sæt er tilstrækkeligt til at tre
    Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
    Produktlinje ReadyProbes
    Produkttype Blokerende reagens